Merck
1.37000
SAFC
Acetic acid
100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
동의어(들):
Glacial acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
60.05
Beilstein:
506007
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor density
2.07 (vs air)
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
분석
100%
양식
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
기술
API processing | salt formation: suitable
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
저장 온도
15-25°C
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suitable for cleaning in place
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup