주요 문서
1.25066
Millipore
Eshmuno® HCX Resin
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, volume 1 mL, prepacked column
동의어(들):
MiniChrom Column Eshmuno® HCX, 1 ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
material
polypropylene housing
제품 라인
Eshmuno®
양식
prepacked column
파라미터
≤8 bar pressure
1000 cm/hr max. flow rate
컬럼 내경 × 길이
8 mm × 20 mm
용적
1 mL
기질 활성군
Polyvinyl Ether
평균 입자 크기
85 μm
용량
~50 mL, resin binding capacity
응용 분야
mAb
recombinant protein
vaccine development
분리 기술
mixed mode
저장 온도
15-25°C
일반 설명
8 x 20mm
특징 및 장점
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
분석 메모
Appearance: passes test
법적 정보
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany