1.24839
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
(AEBSF) for biochemistry
동의어(들):
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11ClFNO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
239.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
mp
175-177 °C
solubility
10 g/L
벌크 밀도
200 kg/m3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
법적 정보
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable