주요 문서
1.15552
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 WR F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 plates
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 10 cm
입자 크기
5-6 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 Glass plates 20 x 10 cm
결합
Replaces: 15552-6; 15552
분석 메모
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm