주요 문서
1.15036
Supelco
HPTLC plates, Cellulose F
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
동의어(들):
Cellulose F HPTLC plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
cellulose matrix
glass support
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 50 plates
기술
HPTLC: suitable
레이어 두께
60-110 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 10 cm
저장 온도
2-30°C
일반 설명
50 Glass plates 20 x 10 cm
애플리케이션
Glass HPTLC Cellulose F plates. Cellulose HPTLC plates size 20 x 10 cm, 50 sheets.
결합
Replaces: 15036-6; 15036