주요 문서
1.13212
Supelco
Acetonitrile
for DNA synthesis (≤ 30 ppm H₂O)
동의어(들):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
41.05
Beilstein:
741857
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352117
EC 인덱스 번호:
200-835-2
NACRES:
NA.22
bp:
81-82 °C (lit.)
vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
기술
DNA amplification: suitable
불순물
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.001 meq/g Acidity
≤30 ppm Water
증발 잔류물
≤1 mg/L
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
전이 온도
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue: ≤ 1 mg/l
Water: ≤ 30 ppm
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3