주요 문서
1.12668
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
동의어(들):
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 plates
기술
HPTLC: suitable
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
10 cm × 10 cm
입자 크기
5-6 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
저장 온도
2-30°C
일반 설명
25 Glass plates 10 x 10 cm
애플리케이션
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
결합
Replaces: 12668-5; 12668