주요 문서
1.10832
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.063-0.200 mm)
동의어(들):
Silica, Amorphous Silica, Silicon dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
SiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
231-545-4
Quality Level
효능
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
벌크 밀도
200‑800 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.063 - 0.200 mm
법적 정보
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable