1.09974
Hydrochloric acid solution
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
동의어(들):
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
36.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.21
추천 제품
제품명
Hydrochloric acid solution, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Grade
reagent
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Acid-base reactions
농도
0.01 M
기술
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: HX0603E-6
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable