vapor pressure
16.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
390 °C
효능
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.4-9.8 % (v/v)
불순물
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
증발 잔류물
≤0.001%
색상
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
전이 온도
flash point 24 °C
solubility
125 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
양이온 미량물
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(CC)C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
결합
기타 정보
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup