주요 문서
1.09176
Supelco
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0
Universal Indicator with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113034
NACRES:
NA.21
제품명
pH-indicator solution pH 9.0 - 13.0, with colour card pH 9.0 - 10.0 - 11.0 - 12.0 - 13.0
Quality Level
양식
liquid
pH
10 (20 °C in H2O, undiluted)
전이 온도
flash point 22 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C