주요 문서
1.07910
Supelco
Kieselguhr
purified and calcined
동의어(들):
Kieselguhr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101527
EC 인덱스 번호:
272-489-0
NACRES:
NB.21
Quality Level
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
solubility
0.0037 g/L
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
300 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable