주요 문서
1.07748
Supelco
Silica gel 60 PF₂₅₄+₃₆₆
for preparative layer chromatography
동의어(들):
Silica gel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41115711
EC 인덱스 번호:
231-545-4
NACRES:
NB.21
material
silica gel 60 matrix
Quality Level
양식
powder
효능
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 2.5 kg
기술
preparative TLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
입자 크기
5-40 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
벌크 밀도
200‑800 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Appearance: conforms
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Particle size: 90% ≤55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addition.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable