주요 문서
1.06705
Supelco
Ninhydrin spray solution
for thin-layer chromatography
동의어(들):
Ninhydrin Reagent Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
vapor pressure
42.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
425 °C (2-Propanol)
expl. lim.
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
bp
82.4 °C/1013 hPa (2-Propanol)
mp
-89.5 °C (2-Propanol)
전이 온도
flash point 12 °C (2-Propanol)
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Our TLC accessories allow professionals to work more quickly, more efficiently, and more reliably. Thanks to our broad assortment, users will always find what they need.
분석 메모
Application test: passes test
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Flash Point (°C)
12 °C - (2-Propanol)