양식
beads
Quality Level
기술
titration: suitable
bead diam.
~2 mm
크기
~10 mesh
표면적
800 m2/g
입자 크기
~10 mesh
직경
~2 mm
공극 크기
0.3 nm
저장 온도
no temp limit
일반 설명
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable