추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (iodometric)
양식
solid
효능
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
density
2.48 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1150 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.001%
양이온 미량물
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Entire chloride: ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable