주요 문서
1.04971
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K3[Fe(CN)6]
CAS Number:
Molecular Weight:
329.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
237-323-3
NACRES:
NA.21
solubility:
464 g/L
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.0% (iodometric)
양식
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
464 g/L
density
1.85 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
900‑1000 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable