추천 제품
vapor density
2.67 (vs air)
Quality Level
제품 라인
Uvasol®
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
212 °F
효능
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
50 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0010% Toluene (GC)
≤0.0010% Xylene (GC)
≤0.0060% Benzene (GC)
≤010% Water (Karl Fischer)
증발 잔류물
≤0.0010%
색상
APHA: ≤10
투과
382 nm, ≥10%
388 nm, ≥35%
403 nm, ≥80%
410 nm, ≥90%
500 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
전이 온도
flash point -30 °C
solubility
2.1 g/L
density
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
-22.0 °F
Flash Point (°C)
-30 °C