제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (iodometric)
양식
solid
불순물
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
손실
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
900 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
양이온 미량물
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChI key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3