09-823
Anti-JMJD1A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 3A, testis-specific protein A, jumonji domain containing 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 2A, jumonji domain containing 1, Jumonji domain-containing protein 1A, JmjC domain-containing histone demet
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
기술
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KDM3A(55818)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Western Blot Analysis: A representitive lot of this antibody detected JMJD1A in mouse ESC chromatin extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1A on 10 µg of HEK293 nuclear extract.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HEK293 nuclear extract.
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable