07-416
Anti-Akt1/PKBα Antibody
Upstate®, from rabbit
동의어(들):
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
rat, human, mouse
포장
antibody small pack of 25 μg
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... AKT1(207)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
4 µg of a previous lot immunoprecipitated active Akt from 1 mg of HEK293 cells stimulated with IGF-1.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
품질
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this antibody detected Akt in RIPA lysates from human A431 carcinoma cells.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
시험 성적서(COA)
문서
Autophagy is a highly regulated process that is involved in cell growth, development, and death. In autophagy cells destroy their own cytoplasmic components in a very systematic manner and recycle them.