주요 문서
05-799
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 11A5-B10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
제품명
Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10, ascites fluid, clone 11A5-B10, Upstate®
생물학적 소스
mouse
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
11A5-B10, monoclonal
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Upstate®
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
유전자 정보
human ... APP(351)
특이성
Amyloid βx-40 polypeptide
면역원
peptide corresponding to amino acids 34-40 of human Amyloid βx-40 peptide
애플리케이션
Detect Amyloid β (Aβ)x-40 using this Anti-Amyloid β (Aβ)x-40 Antibody, clone 11A5-B10 validated for use in WB, IH.
품질
routinely evaluated by immunoblot on of synthetic Amyloid βx-40 polypeptide
표적 설명
~4.5kDa
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Céline Vrancx et al.
Molecular neurobiology, 58(12), 6647-6669 (2021-10-06)
The β-amyloid peptide (Aβ) is found as amyloid fibrils in senile plaques, a typical hallmark of Alzheimer's disease (AD). However, intermediate soluble oligomers of Aβ are now recognized as initiators of the pathogenic cascade leading to AD. Studies using recombinant