05-338
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, ZB4
동의어(들):
APO-1 cell surface antigen, Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95 antigen, FASLG receptor, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, tu
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-Fas Antibody (human, neutralizing), clone ZB4, clone ZB4, Upstate®, from mouse
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
ZB4, monoclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Upstate®
기술
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
동형
IgG1
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FAS(355)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Neutralization: 10-500 ng/mL of this antibody was incubated for one hour with human Fas-transfected cells and inhibited the anti-Fas (human, activating), clone CH11 (Catalog # 05-201). Cell viability was assessed using a WST-1 assay
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Various human cells
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2