05-1134
Anti-Fibroblast Growth Factor Receptor 1 Antibody, clone VBS1
clone VBS1, from mouse
동의어(들):
CD331 antigen, Fms-like tyrosine kinase 2, basic fibroblast growth factor receptor 1, fibroblast growth factor receptor 1, fms-related tyrosine kinase 2, heparin-binding growth factor receptor, hydroxyaryl-protein kinase, soluble FGFR1 variant 1, soluble
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
VBS1, monoclonal
종 반응성
human, bovine, rat, chicken, mouse
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgM
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FGF22(27006)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
Growth Factors & Receptors
품질
Western Blotting Analysis: 0.78 µg/mL of this antibody detected Fibroblast Growth Factor Receptor 1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
NIH/3T3 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable