04-775
Anti-HRAS Antibody
rabbit monoclonal, MC57
동의어(들):
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase HRas, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p21, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-Ha-Ras Antibody, clone MC57, rabbit monoclonal, culture supernatant, clone MC57, from rabbit
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
MC57, monoclonal
종 반응성
rat, mouse, human
기술
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HRAS(3265)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Signaling
MAP Kinases
품질
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
분석 메모
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for mingels.
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable