04-1540
Anti-PICH Antibody, clone 142-26-3
clone 142-26-3, from mouse
동의어(들):
excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6-like, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementation group 6 - like, Tumor antigen BJ-HCC-15, PLK1-interacting checkpoint helicase, ATP-de
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
142-26-3, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ERCC6L(54821)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
품질
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected Plk1-interacting checkpoint helicase on 10 µg of HeLa-S3 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
HeLa-S3 cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable