04-145
Anti-NOD2 Antibody, clone 2D9
clone 2D9, from mouse
동의어(들):
Caspase recruitment domain-containing protein 15, Inflammatory bowel disease protein 1, NLR family, CARD domain containing 2, NOD-like receptor C2, caspase recruitment domain family, member 15, caspase recruitment domain protein 15, nucleotide-binding ol
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D9, monoclonal
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NOD2(64127)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
품질
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Hyperplastic colorectal carcinoma tissue
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable