추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CN(CCCC(CF)O)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C24H22FNO2/c25-15-18(27)9-6-14-26-16-22(20-11-3-4-13-23(20)26)24(28)21-12-5-8-17-7-1-2-10-19(17)21/h1-5,7-8,10-13,16,18,27H,6,9,14-15H2
InChI key
HTFNNXALSQKDIS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
A primary urinary metabolite of AM2201, a synthetic cannabinoid found in blends of the herbal mixture Spice. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators and controls in GC/MS and LC/MS Spice cannabinoid testing methods for forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing applications.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.