추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
(Snap-N-Spike®)
구성
Acetaminophen, 100 μg/mL
Caffeine, 100 μg/mL
Chlorpheniramine Maleate, 100 μg/mL
Ibuprofen, 100 μg/mL
Naproxen, 100 μg/mL
R,R(-)-Pseudoephedrine, 100 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in acetonitrile (of each analyte)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
일반 설명
A certified Snap-N-Spike® reference solution of routinely tested over-the-counter drugs (OTCs) acetaminophen, caffeine, chlorpheniramine, ibuprofen, naproxen, and pseudoephedrine. This analytical reference standard is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or pharmaceutical research applications.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.