N-919
(±)-Norpropoxyphene-d5 maleate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(Cc2ccccc2)(OC(=O)CC)C(C)CNC
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i6D,9D,10D,13D,14D;
InChI key
HCQPFYNZJNOOKN-ZXYHGPIJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.