추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL (20% Water in Acetonitrile)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](C(O)=O)O[C@@H](OC2=C(O3)C([C@]([C@@H]3[C@H](O)CC4)(CCN5CC6CC6)[C@]4(O)[C@H]5C7)=C7C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H33NO10/c28-13-5-6-26(34)15-9-12-3-4-14(35-24-19(31)17(29)18(30)21(37-24)23(32)33)20-16(12)25(26,22(13)36-20)7-8-27(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,17-19,21-22,24,28-31,34H,1-2,5-10H2,(H,32,33)/t13-,15-,17+,18+,19-,21+,22+,24-,25+,26-/m1/s1
InChI key
MZOUDXNTQKTCTC-TXYMGXTCSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.