M-127
Methylphenidate-d9 hydrochloride solution
(Racemic mixture of erythro and threo isomers), ampule of 1 mL, 100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
농도
100 μg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OC)[C@H]([C@]1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1)C2=CC=CC=C2.O=C(OC)[C@H]([C@@]3([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl
InChI
1S/2C14H19NO2.2ClH/c2*1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;;/h2*2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;2*1H/t12-,13+;12-,13-;;/m10../s1/i2*5D2,6D2,9D2,10D2,12D;;
InChI key
MEJWWJMJNWHBLU-OKIVILLSSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.