추천 제품
Grade
certified reference material
특징
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
구성
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene
4-Amino-2,6-Dinitrotoluene
3,5-Dinitroaniline
1,3-Dinitrobenzene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Nitrobenzene
2-Nitrotoluene
3-Nitrotoluene
4-Nitrotoluene
RDX
Tetryl
1,3,5-Trinitrobenzene
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
포장
ampule of 1.2 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
−20°C
법적 정보
분석물
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
26.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.