E-139
beta-Sitosterol solution
200 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
동의어(들):
β-Sitosterol, α-Dihydrofucosterol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24α-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
200 μg/mL in methanol
mp
136-140 °C (lit.)
형식
single component solution
저장 온도
room temp
SMILES string
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.