추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal)
농도
1.0 mg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])CC1C([2H])([2H])N2CC[C@]34[C@H]5Oc6c(O)ccc(C[C@@H]2[C@]37CC[C@@]5(OC)[C@H](C7)[C@](C)(O)C(C)(C)C)c46
InChI
1S/C29H41NO4/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-/m1/s1/i6D2,16D2/t17?,20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-
InChI key
RMRJXGBAOAMLHD-UHGBJPCQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.