A-017
(±)-Amphetamine-d8 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
동의어(들):
(±)-Amphetamine-d8 solution
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
양식
liquid
특징
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(C([2H])([2H])[2H])CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
KWTSXDURSIMDCE-JGUCLWPXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.