양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM1102-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1102
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C42H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,21,23,27,29,40H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39,43H2,1-2H3,(H,46,47)/b13-1
InChI key
PWFGSGJBCRORHV-DVHMRFIGSA-N
애플리케이션
- for phospholipid extraction from mitochondria for quantitative mass spectrometry (MS) analysis
- for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
- for lipid quantification using liquid chromatography- mass spectrometry (LC-MS)
- in the preparation of total lipid extracts by LC-MS
- for ratiometric quantification of phosphoethanolamine (PE) using LC-MS
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.