양식
methanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (LM1004-1EA)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
농도
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
응용 분야
lipidomics
metabolomics
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-22-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40(3,4)5)48-39(42)32-30-28-26-24-21-17-15-13-11-9-7-2/h13,15,37H,6-12,14,16-36H2,1-5H3/b15-13-/t37-/m1/s1
InChI key
PLMJQEBGYPYWCL-IEHWZJNJSA-N
애플리케이션
- for phospholipid dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC), quantification by selected reaction monitoring method
- for lipid analysis of murine brain lipid extract using Fourier transform-ion cyclotron resonance-mass spectrometry (FT-ICR-MS)
- in lipid extraction to control extraction efficiency, evaluate liquid chromatography (LC)-MS performance and normalize the LC-MS data
- for lipid quantification using LC-MS
포장
법적 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.