주요 문서
900131E
Avanti
13(S)HODE Ethanolamide
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
13S-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-9Z,11E-octadecadienamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H37NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
339.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
99% (TLC)
양식
ethanol solution
포장
pkg of 1 × 1 mg (900131E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900131E-500ug)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
1 mg/mL (900131E-1MG)
500 μg/mL (900131E-500UG)
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
포장
2ml Amber Glass Sealed Ampule
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)