분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (900119P-1MG))
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@H](O)[C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC
InChI key
PXGPLTODNUVGFL-JZFBHDEDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900119P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.