주요 문서
900114P
Avanti
PGE2-EA
powder
동의어(들):
Prostaglandin E2 Ethanolamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H37NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
395.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
포장
pkg of (pkg of 1 X 5 mg (900114P-5MG))
지질 유형
neutral lipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(NCCO)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C22H37NO5/c1-2-3-6-9-17(25)12-13-19-18(20(26)16-21(19)27)10-7-4-5-8-11-22(28)23-14-15-24/h4,7,12-13,17-19,21,24-25,27H,2-3,5-6,8-11,14-16H2,1H3,(H,23,28)/b7-4-,13-12+/t17-,18+,19+,21+/m0/s1
InChI key
GKKWUSPPIQURFM-IGDGGSTLSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900114P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)