분석
99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand
지질 유형
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](O)CCCCC)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H36O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-19,21-23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16-,17-,18+,19-/m1/s1
InChI key
DZUXGQBLFALXCR-HBYHEDERSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900111P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.