주요 문서
880155P
Avanti
ALC-0159
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
α-[2-(ditetradecylamino)-2-oxoethyl]-ω-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl), PEG-N,N-ditetradecylacetamide, Methoxypolyethyleneglycoloxy(2000)-N,N-ditetradecylacetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C121H243NO47
Molecular Weight:
2464.20
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1x1 g (880155P-1G)
pkg of 1x100 mg (880155P-100MG)
pkg of 1x200 mg (880155P-200MG)
pkg of 1x25 mg (880155P-25MG)
pkg of 1x50 mg (880155P-50MG)
pkg of 1x500 mg (880155P-500MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
응용 분야
advanced drug delivery
지질 유형
cationic lipids
polymerizable lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChI
1S/C121H243NO47/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-122(29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)121(123)120-169-119-118-168-117-116-167-115-114-166-113-112-165-111-110-164-109-108-163-107-106-162-105-104-161-103-102-160-101-100-159-99-98-158-97-96-157-95
InChI key
LPAYAXQFSOFRTA-UHFFFAOYSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-25MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-50MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-100MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-200MG)
  • 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880155P-500MG)
  • 30 mL Amber Glass Screw Cap Vial(880155P-1G)
기타 정보
Quantities limited to 10G in a calendar year per customer.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)