포장
pkg of 1 × 5 mg (878126P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 878126P
지질 유형
bioactive lipids
phosphoglycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-31-24-26(28)25-33-34(29,30)32-23-21-27(2,3)4/h12-13,26,28H,5-11,14-25H2,1-4H3/b13-12-/t26-/m1/s1
InChI key
XWYSLMAMRKYUFH-HTOVTZSWSA-N
애플리케이션
C18:1 Lyso PAF, also known as 1-O-(9Z)octadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine is suitable for evaluating substrate specificity of P.putida KT2440 lyPlsase.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878126P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.