주요 문서
870626P
Avanti
Azo Lyso PA
powder, Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H34N3O7P
CAS Number:
Molecular Weight:
495.51
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 25 mg
pkg of 1 × 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OP(OC[C@]([H])(O)COC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI key
ZIDGAEVBOOGIDF-OGEVYCCMSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-5MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870626E-25MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)