포장
pkg of 1 × 25 mg (870128P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 870128P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI key
VMNQBMCGXSXSJG-GLOFXQGCSA-N
일반 설명
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl (16:0 DBCO PE) is a head group modified lipid containing dibenzocyclooctyne (DBCO). It is a widely used reagent in click chemistry.
애플리케이션
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-dibenzocyclooctyl (16:0 DBCO PE or DPPE-DBCO) has been used in preparation of DBCO-presenting lipid bilayers. It has also been used in preparation of clickable cubosomes for antibody-free drug targeting and imaging applications.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870128P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.