주요 문서
860905P
Avanti
20:0-20:1-20:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1,3(d5)-dieicosanoyl-2-(11Z-eicosenoyl)-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C63H115D5O6
CAS Number:
Molecular Weight:
978.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.25
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860905P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C63H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h27,30,60H,4-26,28-29,31-59H2,1-3H3/b30-27-
InChI key
VNTAEBMTULPOLY-NHYOGKJZSA-N
애플리케이션
20:0-20:1-20:0 D5 TG is suitable for use as a standard to identify lipid metabolites by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS).
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860905P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Effects of Age and Reproduction on the Lipidome of Caenorhabditis elegans
Wan QL, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)