주요 문서
860783P
Avanti
C22 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/22:0)
동의어(들):
D-glucosyl-ß-1,1-N-behenoyl-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C46H89NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
784.20
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
synthetic
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (860783P-5MG)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
애플리케이션
Lipids Research
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860783P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)