주요 문서
860773P
Avanti
Lyso SM-509
new
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Lysosphingomyelin-509; (R)-2-carboxy-2-palmitamidoethyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H49N2O7P
CAS Number:
Molecular Weight:
508.63
UNSPSC 코드:
12352200
생물학적 소스
synthetic
분석
>99 (TLC)
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
애플리케이션
A useful biomarker for Niemann–Pick Disease Type C and lipidomics research.
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)