주요 문서
860757P
Avanti
12:0 N-Biotinyl fatty acid, NHS
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester, Avanti Research - A Croda Brand, powder
동의어(들):
12N-biotinyl dodecanoic acid, NHS ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H42N4O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
538.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (860757P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)=O)SC[C@@]3([H])[C@]1([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C26H42N4O6S/c31-21(13-10-9-12-20-25-19(18-37-20)28-26(35)29-25)27-17-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-24(34)36-30-22(32)15-16-23(30)33/h19-20,25H,1-18H2,(H,27,31)(H2,28,29,35)/t19-,20-,25-/m0/s1
InChI key
IVHGFHPEGYPVSM-RLSLOFABSA-N
포장
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)